Merck
GE17-0569-01
EAH-Sepharose 4B
Cytiva 17-0569-01, pack of 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NA.56
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 50 mL
メーカー/製品名
Cytiva 17-0569-01
保管条件
(20% Ethanol containing 0.9% NaCl)
Matrix
4% agarose
粒径
45-165 μm
平均直径
90 μm
ligand dependent
3-14
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
EAH Sepharose pre-activated media is used for coupling compounds containing carboxyl groups to Sepharose 4B through carbodiimide- based coupling via an 11-atom spacer arm.
アプリケーション
Convenient immobilization of ligands using pre-activated medium.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
法的情報
Sepharose is a trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
プロトコル
Ligands are coupled in a simple one-step procedure in the presence of a coupling reagent, carbodiimide. The carbodiimides may be regarded as anhydrides of urea.