おすすめの製品
ligand
diethylaminoethyl
詳細
Ion Exchanger Type (value)
特徴
autoclavable In 0.1 M sodium chloride at 121°C for 30 min.
包装
pack of 100 g
メーカー/製品名
Cytiva 17-0170-01
保管条件
dry media
Matrix
cross-linked dextran
粒径
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-13
動作範囲
2-13
キャパシティ
binding capacity
適合性
suitable for bioprocess medium
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
特徴および利点
- Weak anion exchanger suitable batch techniques.
- High binding capacities.
保管および安定性
アナリシスノート
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
関連コンテンツ
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.