Product G25300 is just a resin powder inside the bottle.
おすすめの製品
製品名
Sephadex®G-25, Coarse
品質水準
100
200
テクニック
LPLC: suitable
膨張
1 g swells to 4-6 mL gel
ビーズサイズ
100-300 μm
InChI
1S/C6H12O6.C3H8O3/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;4-1-3(6)2-5/h2-11H,1H2;3-6H,1-2H2/t2-,3-,4-,5-,6-;/m1./s1
InChI Key
BCPVZFFJGCURNR-OCOFDJSDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
G25300-500G′s updated product number is GE17-0034-02
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G25300-100G:
G25300-BULK:
G25300-10G:
G25300-50G:
G25300-500G:
G25300-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)