製品GE10600123は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
詳細
Amersham Hybond LFP PVDF membranes are optimized for fluorescent detection in Western blotting applications and for use with the Amersham ECL Plex detection system. This membrane has low background fluorescence, resulting in high sensitivity. Typical protein binding capacity is > 200 µg/cm2. Sandwich packs are designed for convenience and ease of use.
特徴および利点
- Contains 10 Western blotting sandwiches, consisting of precut Amersham Hybond LFP 0.2 µm PVDF membranes preassembled with 2 × 3MM Chr Blotting papers.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
法的情報
Amersham is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)