VT000316
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium WDCM 00031 Vitroids™
1,000-10,000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
S. enterica WDCM 00031 Vitroids™, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium WDCM 00031 Vitroids™, Certified reference material, Microbiological standards
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
品質水準
認証
ISO 17034
ISO/IEC 17025
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pack of 10
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
microbiology
保管温度
−20°C
適合性
Salmonella enterica
Salmonella spp.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- 2-3 years of shelf life in a standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step is necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
その他情報
Other cell culture collections:
DSM 19587
ATCC® 14028
NCTC 12023
Click here to access the BacDive database for more info on metabolism, genome, growth media, and more
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
VT000316-BULK:
VT000316-PT-BULK:
VT000316-1VL:
VT000316-10EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
以下の微生物の認証標準物質をご確認ください:メルクのVitroids™およびLENTICULE®ディスク。食品、飲料、およびカンナビス試験に最適です。今すぐご注文ください。
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.