GBL620003
Grace Bio-Labs SecureSeal™ adhesive sheets
thickness 0.36 mm , double sided, size 7.25 in. × 10 in.
別名:
silicone sheet with double sided adhesive
サイズを選択してください
¥12,780
サイズを選択してください
About This Item
¥12,780
おすすめの製品
物質
colorless
silicone/adhesive
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 620003
サイズ
7.25 in. × 10 in.
厚さ
0.36 mm , double sided
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Grace Bio-Labs SecureSeal™ adhesive sheets are made up of SecureSeal™ adhesive, which is used to make HybriWell™ and SecureSeal™ incubation chambers. It has a thin, double-sided tape on a non-woven carrier, a clear, polyester liner on one surface, and a white clay-coated paper on the other. SecureSeal™ sheets are available in various thicknesses.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ