Merck
GBL654002
Grace Bio-Labs SecureSealイメージングスペーサー
1 well, diam. × thickness 9 mm × 0.12 mm
別名:
peal and stick adhesive chamber spacers, thin adhesive spacers for coverslpis, thin adhesive spacers for slides
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥25,470
¥25,470
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥25,470
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
¥25,470
出荷可能日2025年4月28日詳細
物質
adhesive/adhesive
colorless
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 654002
直径×厚み
9 mm × 0.12 mm
外部L × W
18 mm × 18 mm
ウェル
1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イメージングスペーサーは、カバーガラスまたは顕微鏡スライドに剥がして貼り付け、圧縮せずに標本を閉じ込める超薄型の接着スペーサーです。必要な深さまでカスタムビルドチャンバーに複数のスペーサーを重ねます。
アプリケーション
イメージング
顕微鏡検査
高温単分子動力学解析
反ストークスラマン散乱顕微鏡
法的情報
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Domna G Kotsifaki et al.
Nano letters, 20(5), 3388-3395 (2020-04-11)
Plasmonic nanostructures overcome Abbe's diffraction limit to create strong gradient electric fields, enabling efficient optical trapping of nanoparticles. However, it remains challenging to achieve stable trapping with low incident laser intensity. Here, we demonstrate Fano resonance-assisted plasmonic optical tweezers for
Brian D Freibaum et al.
The Journal of cell biology, 220(3) (2021-01-28)
Liquid-liquid phase separation (LLPS) is a mechanism of intracellular organization that underlies the assembly of a variety of RNP granules. Fundamental biophysical principles governing LLPS during granule assembly have been revealed by simple in vitro systems, but these systems have