Merck
GBL103250
Grace Bio-Labs reusable CultureWellガスケット
Grace Bio-Labs reusable CultureWell™ gaskets
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
wells, 50, diam. × depth 3 mm × 1 mm, well capacity (3-10 μL)
別名:
reusable slide gasket, reusable slide well
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥14,430
¥14,430
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥14,430
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
¥14,430
出荷可能日2025年4月28日詳細
物質
clear silicone
無菌性
(non-sterile)
non-sterile
特徴
wells 50
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 103250
直径×深さ
3 mm × 1 mm
外部L × W
61 mm × 24 mm
ウェル面積
0.07 cm2
ウェル容量
(3-10 μL)
ウェル
50
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Gaskets are ideal for forming wells on glass microscope slides or in polystyrene dishes. Gaskets are non-sterile and may be sterilized by autoclaving, UV or alcohol. Ideal for forming wells on glass microscope slides or in polystyrene dishes and to isolate cells using removable hydrophobic barriers on coverglass.
アプリケーション
High resolution microscopy
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture
法的情報
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
    • 1件のレビュー
    • 0件の投票
    星5/5個です。
    Very useful for multi-condition imaging experiments
    The gasket adheres well to a coverslip and is easy to remove, sterilize and reuse.
    Googleで翻訳する