Merck
GBL103220
Grace Bio-Labs reusable CultureWellガスケット
wells, 2, well diam. × depth 15 mm × 1.5 mm, well capacity (300-500 μL)
別名:
reusable slide gasket, reusable slide well
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
物質
clear silicone
無菌性
(non-sterile)
non-sterile
特徴
wells 2
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 103220
外部L × W
61 mm × 24 mm
ウェル面積
1.8 cm2
ウェル容量
(300-500 μL)
ウェル直径×深さ
15 mm × 1.5 mm
ウェル
2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Gaskets are ideal for forming wells on glass microscope slides or in polystyrene dishes. Gaskets are non-sterile and may be sterilized by autoclaving, UV or alcohol. Ideal for forming wells on glass microscope slides or in polystyrene dishes and to isolate cells using removable hydrophobic barriers on coverglass.
アプリケーション
High resolution microscopy
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture
法的情報
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.