蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
698 °F
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
≤0.005% Chlorinated compounds (as Cl)
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
G8773-BULK:
G8773-100ML:
G8773-500ML:
G8773-1L:
試験成績書(COA)