製品名
L-Glutamic acid di-tert-butyl ester hydrochloride,
アッセイ
≥98%
品質水準
フォーム
powder
色
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].[H][C@](N)(CCC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H25NO4.ClH/c1-12(2,3)17-10(15)8-7-9(14)11(16)18-13(4,5)6;/h9H,7-8,14H2,1-6H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI Key
LFEYMWCCUAOUKZ-FVGYRXGTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G7501-BULK:
G7501-5G:
G7501-1G:
G7501-VAR:
G7501-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック