詳細
non-ionic
品質水準
分子量
micellar average mol wt 56000
凝集数
88
CMC
0.15 mM (20-25°C)
19.5
転移温度
cloud point 82 °C
HLB
13 - 14
InChI
1S/C30H62O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-32-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33-14-12-31/h31H,2-30H2,1H3
InChI Key
ONJQDTZCDSESIW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G6923-VAR:
G6923-BULK:
G6923-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)