アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
保管条件
protect from light
色
yellow to orange-brown
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1c(Br)cc(cc1Br)\C=C2/C(=O)Nc3ccc(I)cc23
InChI
1S/C15H8Br2INO2/c16-11-4-7(5-12(17)14(11)20)3-10-9-6-8(18)1-2-13(9)19-15(10)21/h1-6,20H,(H,19,21)/b10-3-
InChI Key
LMXYVLFTZRPNRV-KMKOMSMNSA-N
遺伝子情報
human ... RAF1(5894)
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G6416-1MG:
G6416-VAR:
G6416-5MG:4548173990569
G6416-25MG:4548173990552
G6416-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)