Merck
G5754
Sigma-Aldrich
グリオキサール トリマー 二水和物
≥97%
別名:
エタンジアール, ヘキサヒドロ[1,4]ジオキシノ[2,3-b]-1,4-ジオキシン-2,3,6,7-テトロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HC(O)C(O)H)3 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
210.14
Beilstein:
3542160
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97%
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].OC1OC2OC(O)C(O)OC2OC1O
InChI
1S/C6H10O8/c7-1-2(8)12-6-5(11-1)13-3(9)4(10)14-6/h1-10H
InChI Key
BDSPTFQIOAEIII-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に関与する反応剤です。
  • プラスモジウムのチオレドキシンおよびグルタチオンレダクターゼである1,4-ナフトキノン類のアザ類縁体
  • 側方架橋した置換シクラム誘導体
  • フランジカルボン酸ジメチルエステル誘導体
その他情報
このグリオキサ-ルは、3molのグリオキサ-ルと2molの水から成る比較的安定な構造をとっています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>239.0 °F
引火点(℃)
> 115 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G5754-100G:
G5754-VAR:
G5754-1KG:
G5754-BULK:
G5754-500G:
G5754-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)