グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
濃度
~40% in H2O (~8.8 M)
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
屈折率
n20/D 1.409
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)C([H])=O
InChI
1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
InChI Key
LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- nucleic acid denaturation
- binding of DNA/RNA to nitrocellulose membrane
その他情報
注意
原理
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
50649-50MG:
50649-VAR:
50649-25ML:
50649-BULK:
50649-250MG:
50649-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック