Merck
G5776
透過型電子顕微鏡用グリッド
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, nickel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 VIAL
¥9,176
¥9,176
出荷予定日2025年6月02日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 VIAL
¥9,176
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
MA.01
¥9,176
出荷予定日2025年6月02日
物質
nickel
詳細
Regular grids with center mark and solid border
包装
vial of 100 grids
直径
3.05 mm
グリッドサイズ
400 mesh × 62 μm pitch
穴W
42 μm
オープンエリアサイズ
44%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1