Merck
G5276
透過型電子顕微鏡用グリッド
grid size 300 mesh × 83 μm pitch, gold
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
MA.01
物質
gold
詳細
Regular grids with center mark and solid border
包装
vial of 100 grids
直径
3.05 mm
グリッドサイズ
300 mesh × 83 μm pitch
穴W
63 μm
オープンエリアサイズ
55%