安全性情報
G5547
Sigma-Aldrich
GSK837149A
≥98% (HPLC), solid
別名:
N,N'-ジ[4-(4-メチル-ピリミジン-2-イルスルファモイル)フェニル]-尿素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,470
¥15,470
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,470
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H22N8O5S2
CAS番号:
分子量:
554.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
¥15,470
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
white to off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
GSK837149Aは、ヒト脂肪酸合成酵素(FAS)の選択的インヒビターとしてFASのKR活性に特異的かつ選択的に作用することが初めて確認されました。当初は、ハイスループットスクリーニングの実施で酵素に対する活性サンプル中の微量不純物として分離されました。この化合物をはじめビスルホンアミド尿素を含む対称構造の合成アナログは、すべて酵素のβ-ケトレダクターゼ活性を阻害する作用が確認されています。GSK837149Aは可逆的な様式でFASを阻害しており(Ki = 約30 nM)、酵素-ケトアシル-ACP複合体との結合が予想されています。これらの化合物については初期の結果から細胞透過性の問題が提起されていますが、FASのβ-ケトアシルレダクターゼ活性部位を探索する有効な手段として新しいインヒビターの設計に利用できるものと考えられています。
GSK837149Aはヒト脂肪酸合成酵素(FAS)の選択的インヒビターです。
特徴および利点
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G5547-5MG:
G5547-BULK:
G5547-25MG:
G5547-IP:
G5547-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
David Weigt et al.
Cell chemical biology, 26(9), 1322-1331 (2019-07-08)
Human cancers require fatty acid synthase (FASN)-dependent de novo long-chain fatty acid synthesis for proliferation. FASN is therefore an attractive drug target, but fast technologies for reliable label-free cellular compound profiling are lacking. Recently, MALDI-mass spectrometry (MALDI-MS) has emerged as
Prosanta K Singha et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 149, 105321-105321 (2020-04-11)
De novo synthesis of fatty acids is essential to maintain intensive proliferation of cancer cells. Unlike normal cells that utilize food-derived circulating lipids for their fuel, cancer cells rely on heightened lipogenesis irrespective of exogenous lipid availability. Overexpression and activity
資料
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research