Merck
G5401
透過型電子顕微鏡用グリッド
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, gold
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 VIAL
¥27,120
¥27,120
出荷予定日2025年4月12日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 VIAL
¥27,120
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
MA.01
¥27,120
出荷予定日2025年4月12日
物質
gold
詳細
Regular grids with center mark and solid border
包装
vial of 100 grids
直径
3.05 mm
グリッドサイズ
400 mesh × 62 μm pitch
穴W
42 μm
オープンエリアサイズ
44%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)