Merck
C4999
Sigma-Aldrich
プロインスリン C-ペプチド(55-89) ヒト
≥95% (HPLC)
別名:
プロインスリン 結合ペプチド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C153H259N49O52
CAS番号:
分子量:
3616.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
プロインスリン C-ペプチド(55-89) ヒト, bioactive peptide hormone
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(C)C)C(C)C)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C153H259N49O52/c1-71(2)55-94(193-134(237)91(40-48-119(222)223)189-148(251)122(78(15)16)200-135(238)86(33-41-105(156)205)179-112(212)67-175-147(250)121(77(13)14)199-136(239)88(35-43-107(158)207)188-139(242)97(58-74(7)8)194-142(245)100(61-120(224)225)197-133(236)90(39-47-118(220)221)182-124(227)80(18)177-129(232)89(38-46-117(218)219)186-130(233)84(29-23-51-167-152(162)163)183-126(229)82(155)27-22-50-166-151(160)161)128(231)172-63-110(210)169-62-109(209)170-68-115(215)201-53-25-31-103(201)145(248)174-64-111(211)176-79(17)123(226)171-65-113(213)180-101(69-203)144(247)196-99(60-76(11)12)141(244)190-92(36-44-108(159)208)149(252)202-54-26-32-104(202)146(249)198-95(56-72(3)4)137(240)178-81(19)125(228)192-96(57-73(5)6)138(241)185-85(37-45-116(216)217)127(230)173-66-114(214)181-102(70-204)143(246)195-98(59-75(9)10)140(243)187-87(34-42-106(157)206)132(235)184-83(28-20-21-49-154)131(234)191-93(150(253)254)30-24-52-168-153(164)165/h71-104,121-122,203-204H,20-70,154-155H2,1-19H3,(H2,156,205)(H2,157,206)(H2,158,207)(H2,159,208)(H,169,210)(H,170,209)(H,171,226)(H,172,231)(H,173,230)(H,174,248)(H,175,250)(H,176,211)(H,177,232)(H,178,240)(H,179,212)(H,180,213)(H,181,214)(H,182,227)(H,183,229)(H,184,235)(H,185,241)(H,186,233)(H,187,243)(H,188,242)(H,189,251)(H,190,244)(H,191,234)(H,192,228)(H,193,237)(H,194,245)(H,195,246)(H,196,247)(H,197,236)(H,198,249)(H,199,239)(H,200,238)(H,216,217)(H,218,219)(H,220,221)(H,222,223)(H,224,225)(H,253,254)(H4,160,161,166)(H4,162,163,167)(H4,164,165,168)/t79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,121-,122-/m0/s1
InChI Key
JEPNOJXFZHBCTB-ZCUALFGZSA-N
関連するカテゴリー
Amino Acid Sequence
Arg-Arg-Glu-Ala-Glu-Asp-Leu-Gln-Val-Gly-Gln-Val-Glu-Leu-Gly-Gly-Gly-Pro-Gly-Ala-Gly-Ser-Leu-Gln-Pro-Leu-Ala-Leu-Glu-Gly-Ser-Leu-Gln-Lys-Arg
詳細
インスリンの単鎖ペプチド前駆体であるヒトプロインスリンは、アミノ酸31個のCペプチドで接続されたインスリンAおよびB鎖で構成されています。タンパク質分解酵素によるプロインスリンの切断により、インスリンと遊離Cペプチドが生成されます。本製品は35merペプチド(Arg−Arg-C-ペプチド-Lys-Arg)でありインスリンA鎖とB鎖を分離することが観察されました。[1]
生物化学的/生理学的作用
C-ペプチドは当初、固有の生物活性を持たないと考えられていました。最近の研究では、細胞膜への結合、シグナル伝達経路の活性化、Na+、K+-ATPアーゼおよび内皮型一酸化窒素合成酵素の刺激など、Cペプチドの複数の生物学的効果が確認されています。[2][3][4]ただし、C-ペプチドの正確な機能は、相反する生理学的作用のため不明です。[5]
C-ペプチドフラグメント(55-89)は、プロインスリンC-ペプチドに由来するフラグメントです。C-ペプチドには、カルシウム依存性の細胞内シグナル伝達に関与する細胞シグナル伝達活性があります。C-ペプチドフラグメント55-89は、C-ペプチドの結合、立体構造、および機能におけるC-ペプチド内の特異的配列の役割を調べるために使用できます。
その他情報
H2O中0.1% TFAからの凍結乾燥
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C4999-100UG-PW:
C4999-50UG-PW:
C4999-100UG:
C4999-VAR:
C4999-50UG:
C4999-BULK:
C4999-250UG-PW:
C4999-250UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
R S Mughal et al.
Diabetologia, 53(8), 1761-1771 (2010-05-13)
Endothelial cells (ECs) and smooth muscle cells (SMCs) play key roles in the development of intimal hyperplasia in saphenous vein (SV) bypass grafts. In diabetic patients, insulin administration controls hyperglycaemia but cardiovascular complications remain. Insulin is synthesised as a pro-peptide
Proinsulin C-peptide prevents type-1 diabetes-induced decrease of renal Na+-K+-ATPase α1-subunit in rats.
Nordquist L, Shimada K, et al.
Diabetes and Metabolism, 26, 193-199 (2010)
C-Peptide: A new mediator of atherosclerosis in diabetes.
Vasic, D., and Walcher, D.
Mediators of Inflammation, 858692-858692 (2012)
The conformational protential of porcine proinsulin C-peptide.
Vogt HP, Wollmer A, et al.
Hoppe-Seyler'S Zeitschrift fur Physiologische Chemie, 357, 107-116 (1971)
John Wahren et al.
Experimental diabesity research, 5(1), 15-23 (2004-06-17)
New results present C-peptide as a biologically active peptide hormone in its own right. Although C-peptide is formed from proinsulin and cosecreted with insulin, it is a separate entity with biochemical and physiological characteristics that differ from those of insulin.