Merck
SRP3050
Sigma-Aldrich
GM-CSF ヒト
GM-CSF, Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
別名:
CSF-2, MGI-1GM, pluripoietin-a, 顆粒球/マクロファージ コロニー刺激因子
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥73,000
¥73,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥73,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥73,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
≤0.1 ng/mL
分子量
14.6 kDa
包装
pkg of 20 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CSF2(1437)
関連するカテゴリー
詳細
GM-CSFは、好中球とマクロファージの発生を刺激し、初期赤血球巨核球と好酸球前駆細胞の増殖と発生を促進する造血成長因子です。内皮細胞、単球、線維芽細胞、Tリンパ球で産生されます。好中球の遊走を阻害し、成熟した終末細胞の機能的活性を高めます。ヒト、マウス由来の分子は、種特異性を持ち、種間反応性を示しません組み換えヒトGM-CSFは、128個のアミノ酸からなる14.6 kDaの球状タンパク質で、2つの分子内ジスルフィド結合と2つの潜在的N結合型糖鎖修飾部位を含有しています。
アプリケーション
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor human has been used in the medium for plating of the cells.[1] It has been used in culture medium for the differentiation of human peripheral blood mononuclear cells.[2]
生物化学的/生理学的作用
GM-CSFは、好中球とマクロファージの発生を刺激し、初期赤血球巨核球と好酸球前駆細胞の増殖と発生を促進する造血成長因子です。組み換えヒトGM-CSFは、128個のアミノ酸からなる14.6 kDaの球状タンパク質で、2つの分子内ジスルフィド結合と2つの潜在的N結合型糖鎖修飾部位を含有しています。
シーケンス
MAPARSPSPS TQPWEHVNAI QEARRLLNLS RDTAAEMNET VEVISEMFDL QEPTCLQTRL ELYKQGLRGS LTKLKGPLTM MASHYKQHCP PTPETSCATQ IITFESFKEN LKDFLLVIPF DCWEPVQE
物理的形状
凍結乾燥品(10 mMクエン酸ナトリウム, pH 3.5)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。水で濃度0.1~1.0 mg/mLに復元してください。ボルテックスは行なわないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、担体タンパク質(5%トレハロースなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3050-20UG:
SRP3050-BULK:
SRP3050-VAR:
SRP3050-20UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Candida parapsilosis produces prostaglandins from exogenous arachidonic acid and OLE2 is not required for their synthesis.
Grozer Z, et al.
Virulence, 6, 85-92 (2015)
Siddappa N Byrareddy et al.
PloS one, 10(10), e0140689-e0140689 (2015-10-16)
Lectin-like molecules and their receptors are cell surface molecules that have been shown to play a role in either facilitating infection or serving as transporters of HIV/SIV in vivo. The role of these lectin-like molecules in the pathogenesis of HIV/SIV
Association of genetic variations in the CSF2 and CSF3 genes with lung function in smoking-induced COPD.
He JQ
The European Respiratory Journal, 32, 25-34 (2008)
Growth of clonogenic myeloblastic leukemic cells in the presence of human recombinant erythropoietin in addition to various human recombinant hematopoietic growth factors.
Asano Y
Blood, 72, 1682-1686 (1988)
J Nemunaitis et al.
Blood, 77(9), 2065-2071 (1991-05-01)
Forty-seven patients with hematologic neoplasia received recombinant human granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (rhGM-CSF) by daily 2-hour infusion following allogeneic bone marrow transplantation from HLA-identical sibling donors in a phase I-II dose-escalation trial. Dose levels ranged from 30 to 500 micrograms/m2/d. At