Merck
G4627
Sigma-Aldrich
グリオキシル酸 一水和物
≥97%
別名:
オキソエタン酸, ホルミルギ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOCO2H · H2O
CAS番号:
分子量:
92.05
Beilstein:
969535
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
≥97%
bp
100 °C (lit.)
mp
49-52 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]O[H].[H]C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O3.H2O/c3-1-2(4)5;/h1H,(H,4,5);1H2
InChI Key
MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G4627-250G:
G4627-100G:
G4627-10G:
G4627-25G:
G4627-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yanfeng Liu et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 52, 321-331 (2018-07-22)
The purpose of present study was to investigate the applicability of reconstructed human epidermis model to identify skin corrosive UN GHS Categories 1A, 1B/1C and non-corrosive chemicals in China. By using a commercialized reconstructed human epidermis model, China EpiSkin™ which