スキップする
06367
β-ヒドロキシピルビン酸ナトリウム 水和物
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
別名:
β-ヒドロキシピルビン酸 ナトリウム塩, 3-ヒドロキシ-2-オキソプロピオン酸 ナトリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 mg
在庫あり出荷可能fromŽsìŽs‘å’¬368
¥32,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C3H3NaO4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
126.04 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
¥32,400
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
form
powder
impurities
~1 mol water
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(C([O-])=O)=O.O.[Na+]
InChI
1S/C3H4O4.Na.H2O/c4-1-2(5)3(6)7;;/h4H,1H2,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
KSEDNTCSZJLSFJ-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Hydroxypyruvate is a metabolite involved in the pathway of carbon in photorespiration.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P5280P8574P4562
description
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
description
BioXtra, ≥99%
description
powder, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
clinical testing
application(s)
metabolomics
application(s)
-
application(s)
-
impurities
~1 mol water
impurities
-
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)