スキップする
C6645
シトシン β-D-アラビノフラノシド 塩酸塩
≥99% (HPLC), synthetic (inorganic), crystalline
別名:
1-(β-D-アラビノ­フラノシル)­シトシン 塩酸塩, Ara-C 塩酸塩, アラビノシチジン 塩酸塩, アラビノシルシトシン 塩酸塩, シタラビン 塩酸塩, シトシンアラビノシド 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H13N3O5 · HCl
CAS番号:
分子量:
279.68
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-713-9
MDL number:
UNSPSC Code:
12352208
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (inorganic)
Form:
crystalline
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
2-8°C
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
シトシン β-D-アラビノフラノシド 塩酸塩, crystalline
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
crystalline
mp
197-198 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C9H13N3O5.ClH/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8;/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16);1H/t4-,6-,7+,8-;/m1./s1
InChI key
KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
Application
シトシンβ-D-アラビノフラノシド塩酸塩は、グリア細胞の増殖を阻害するためウシ胎児血清添加ダルベッコ改変イーグル培地(FBS - DMEM)[1]およびB27/Neurobasal-A Medium(ニューロベイサル-A メディアム)で使用されています。この化合物は胎児の脊髄ニューロンにおける星状細胞増殖の阻害にも使用されています。
Biochem/physiol Actions
Ara-Cはリン酸化されてAra-CTPとなり、DNAに組み込まれます。トポイソメラーゼIと開裂複合体を形成することによりDNA複製を阻害してDNA断片化をもたらし、最終的にはPKCシグナル伝達経路によりアポトーシスを誘導します。RNA合成を阻害しません。抗白血病薬。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C1768M6500251010
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (titration)
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline
form
crystalline
form
powder or crystals
form
solid
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 1 mM
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Hi I need the insert of this product please. Can you send me please? the batch number is SLCD2059
    1 回答
    1. 役に立ちましたか?