Merck
G2781
Sigma-Aldrich
抗グルタミンシンセターゼ ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Glutamine Synthetase Antibody, Glutamine Synthetase Antibody - Anti-Glutamine Synthetase antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥35,100
0.2 ML
¥105,000
100 μL
¥105,000
¥35,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥35,100
0.2 ML
¥105,000
100 μL
¥105,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥35,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 45 kDa
交差性
rat
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10,000 using rat brain sections
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using rat brain cytosolic fraction
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GLUL(2752)
mouse ... Glul(14645)
rat ... Glul(24957)
詳細
抗グルタミンシンセターゼは、ウサギを用い、免疫原としてのキーホールリンペットヘモシアニン(KLH)に結合したマウスグルタミンシンセターゼ(GS)のC末端に相当する合成ペプチドを使用して産生されます。この配列は、ヒト、ウシ、ラット、ハムスターおよびブタのGSで同一であり、ニワトリGSにおいては高度に保存されています。哺乳動物のGSは、45 kDaの同一サブユニットの八量体として観察されます。GSは、さまざまな種のグリア細胞に局在します。脳内では主に星状膠細胞に、また網膜ではミュラーグリア細胞に存在して、グルタミン酸塩を神経伝達物質として利用することにより神経細胞の働きを助けます。GSは、グルタミン酸受容体密度の高い部位に相当するいくつかの脳領域、例えば海馬、大脳皮質、新線条体および小脳顆粒層などに見られます。
特異性
抗グルタミンシンセターゼはラットグルタミンシンセターゼ(GS)(45 kDa)と結合します。イムノブロット法で行うGS染色はGS免疫ペプチド(N末端を介してリジンが付加されたアミノ酸357-373)によって特異的に阻害されます。
免疫原
マウスグルタミン合成酵素(GS)のC末端領域(アミノ酸357-373)に相当する合成ペプチド。この配列はヒト, ウシ, ラット, ハムスタ-, ブタGSで一致しています。
アプリケーション
イムノブロッティング:ラット脳サイトゾル画分の抽出物を用いた、最小作用抗体希釈倍率は1:10,000と測定されています。
免疫組織化学的検査:ラット脳のホルマリン固定パラフィン包埋切片を用いた、最小作用抗体希釈倍率は1:10,000と測定されています。
抗グルタミンシンセターゼ抗体は、免疫ブロッティングと免疫組織化学によるGSの検出と局所確認に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
グルタミンシンターゼ(GS)は、グルタミン酸のアミド化を触媒して、グルタミンを形成します。脳では、GSは主要酵素であると考えられており、ニューロンから放出される興奮性神経伝達物質であるグルタミン酸の再利用、神経伝達物質シグナルの停止、およびアンモニアの解毒に関与しています。GS活性は、アストロサイトの有用なマーカーで、網膜における重要な分化の特徴です。GSの上方制御は、反応性アストロサイト増加の特徴であり、脊髄損傷後にはGS活性レベルが上昇します。アストロサイトにおけるGSの発現は、アルツハイマー病患者の脳、特に老人斑の近くで、減少しています。′ヒト肝細胞癌のサブセットではGSが上方制御されていることから、GSを発現する腫瘍は細胞外グルタミン供給に依存していないため、その発現が腫瘍再発に関連している可能性が示唆されます。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
G2781-.2ML:
G2781-VAR:
G2781-25UL:
IXO11151:
G2781-100UL:
G2781-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effects of bevacizumab (Avastin) on retinal cells in organotypic culture
Kaempf S, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 49(7), 3164-3171 (2008)
Ying Zhu et al.
mBio, 8(4) (2017-08-16)
While glutamine is a nonessential amino acid that can be synthesized from glucose, some cancer cells primarily depend on glutamine for their growth, proliferation, and survival. Numerous types of cancer also depend on asparagine for cell proliferation. The underlying mechanisms
Virawudh Soontornniyomkij et al.
Current aging science, 9(4), 301-309 (2016-04-14)
High-Fat Diet (HFD)-induced obesity may promote agerelated memory impairment via disturbances of ammonia-glutamine metabolism. We studied the effects of age and long-term HFD exposure on Glutamine Synthetase (GS) expression in the liver and hippocampus and recognition memory in mice. Adult
Primary culture of trigeminal satellite glial cells: a cell-based platform to study morphology and function of peripheral glia
Poulsen JN, et al.
International Journal of Physiology, Pathophysiology and Pharmacology, 6(1), 1-1 (2014)
Ala Moshiri et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 58(3), 1709-1718 (2017-03-23)
Small guanosine triphosphatase (GTPase) ADP-ribosylation factors (Arfs) regulate membrane traffic and actin reorganization under the control of GTPase-activating proteins (GAPs). Arap1 is an Arf-directed GAP that inhibits the trafficking of epidermal growth factor receptor (EGFR) to the early endosome, but