Merck
G119
Sigma-Aldrich
GYKI 52466 塩酸塩
solid
別名:
1-(4-アミノフェニル)-4-メチル-7,8-メチレンジオキシ-5H-2,3-ベンゾジアゼピン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥27,900
25 MG
¥50,800
100 MG
¥153,000
¥27,900
出荷予定日2025年5月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥27,900
25 MG
¥50,800
100 MG
¥153,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H15N3O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
329.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥27,900
出荷予定日2025年5月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
yellow
溶解性
DMSO: 0.39 mg/mL
ethanol: 0.4 mg/mL
0.1 M HCl: 0.68 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
SMILES記法
Cl[H].CC1=NN=C(c2ccc(N)cc2)c3cc4OCOc4cc3C1
InChI
1S/C17H15N3O2.ClH/c1-10-6-12-7-15-16(22-9-21-15)8-14(12)17(20-19-10)11-2-4-13(18)5-3-11;/h2-5,7-8H,6,9,18H2,1H3;1H
InChI Key
RUBSCPARMVJNKX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
GYKI52466塩酸塩は小脳顆粒細胞(CGC)に対するカイニン酸(KA)作用の特異性を評価するための細胞生存能アッセイにおいて、α-アミノ-3-ヒドロキシ-5-メチル-4-イソオキサゾールプロピオン酸(AMPA)受容体選択的拮抗薬として使用されています。[1]また、シンドビスウイルス(NSV)誘発性運動ニューロン死におけるグルタミン酸の機能を検討するためのAMPA遮断薬としても用いられています。[2]
生物化学的/生理学的作用
GYKI52466 は、グルタミン酸を介するいくつかの過程のアンタゴニストとして働きます。[3]
AMPAレセプタ-に選択的なアロステリックアンタゴニストです。 抗けいれん薬および骨格筋弛緩薬です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のGlutamate Receptors (Ion Channel Family)[グルタミン酸受容体(イオンチャネル・ファミリー)]のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物は、神経科学研究に主眼を置いた製品です。神経科学で取り上げられる製品をもっとお探しになりたい方はここをクリック。他の研究分野用の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
法的情報
Institute for Drug Research Ltd., Budapest, Hungaryとの独占的ライセンス契約に基づいて販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G119-25MG:
G119-VAR:
G119-10MG:
G119-100MG:
G119-BULK:
G119-150MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
53rd National Meeting of the Italian Society of Biochemistry and Molecular Biology (SIB) and National Meeting of Chemistry of Biological Systems ? Italian Chemical Society (SCI - Section CSB) null
T J Wilding et al.
Molecular pharmacology, 47(3), 582-587 (1995-03-01)
Whole-cell recordings were used to study the antagonism of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA)-preferring and kainate-preferring receptors by 2,3-benzodiazepines. Current through kainate-preferring receptors was recorded in rat dorsal root ganglion (DRG) neuron-s, whereas AMPA receptor current was measured in cultured neurons from
29th Colloquium, Protides of Biological Fluids null
2013 IEEE International Conference on Solid Dielectrics (ICSD) IEEE null
S D Donevan et al.
Neuron, 10(1), 51-59 (1993-01-01)
In whole-cell voltage-clamp recordings from cultured rat hippocampal neurons, the 2,3-benzodiazepine GYKI 52466 was a potent antagonist of kainate- and AMPA-activated currents (IC50 values, 7.5 and 11 microM, respectively), but was inactive against N-methyl-D-aspartate (NMDA) or gamma-aminobutyric acid responses. The