Merck
G1160
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗グルタチオン-S-トランスフェラーゼ (GST) マウス宿主抗体
clone GST-2, ascites fluid
別名:
Mouse Anti-GST Tag
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GST-2, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
テクニック
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1,000 using purified recombinant GST or lysate of induced bacteria expressing recombinant GST
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
モノクローナル抗グルタチオン-S-トランスフェラーゼ(GST)(マウスIgG2bアイソタイプ)は、精製された組換えGST融合タンパク質で免疫化されたBALB/cマウスのマウス骨髄腫細胞と脾細胞の融合によって生成されるGST-2ハイブリドーマに由来します。GSTは、サイトゾル、ミトコンドリア、およびミクロソームGSTとして区別される3つのタンパク質ファミリーに属します。現在、8つの別個のクラスの可溶性細胞質型哺乳類グルタチオンS-トランスフェラーゼが特定されています。 α κ, μ, ω, σ, θ, π, ζ.
組換え標的タンパク質は、さまざまな発現ベクター構築物を用いて、グルタチオン-S-トランスフェラーゼ(GST)タグとの融合産物として発現されることが多くなっています。したがって、組換え構築物のGSTタグに対する抗体は、標的タンパク質の精製および研究を促進することができます。モノクローナル抗グルタチオン-S-トランスフェラーゼ(GST)抗体はSchistosoma japonicum(日本住血吸虫)由来のGSTと反応します。さらに、天然または変性還元型精製GSTおよびGST融合タンパク質を認識します。本抗体は、ラット、ウサギ、ブタおよびウシ肝臓またはヒト胎盤由来のGSTは検出しません。
免疫原
リコンビナントグルタチオン-S-トランスフェラ-ゼ (GST) 融合タンパク質。
アプリケーション
モノクローナル抗グルタチオン-S-トランスフェラーゼ(GST)抗体は、ウエスタンブロットおよびELISAで使用されています。この製品は、ドットブロットにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
グルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)は、多くの疎水性および求電子性化合物と還元型グルタチオンとの結合を触媒することにより、解毒の重要な役割を果たす酵素のファミリーです。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
G1160-.2ML:
G1160-VAR:
G1160-.5ML:
G1160-BULK:
G1160-100UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Claudia Ester et al.
BMC biochemistry, 9, 29-29 (2008-11-19)
The FF domain is conserved across all eukaryotes and usually acts as an adaptor module in RNA metabolism and transcription. Saccharomyces cerevisiae encodes two FF domain proteins, Prp40, a component of the U1 snRNP, and Ypr152c, a protein of unknown
Björn Titz et al.
Journal of bacteriology, 188(21), 7700-7706 (2006-08-29)
TP0658 (FliW) and its orthologs, conserved proteins of unknown function in Treponema pallidum and other species, interact with a C-terminal region of flagellin (FlaB1-3 in T. pallidum; FliC in most other species). Mutants of orthologs in Bacillus subtilis and Campylobacter
Jing-Xiang Wu et al.
Nature communications, 6, 8953-8953 (2015-12-03)
The SAD/BRSK kinases participate in various important life processes, including neural development, cell cycle and energy metabolism. Like other members of the AMPK family, SAD contains an N-terminal kinase domain followed by the characteristic UBA and KA1 domains. Here we
Marie Brázdová et al.
PloS one, 8(3), e59567-e59567 (2013-04-05)
Hot spot mutant p53 (mutp53) proteins exert oncogenic gain-of-function activities. Binding of mutp53 to DNA is assumed to be involved in mutp53-mediated repression or activation of several mutp53 target genes. To investigate the importance of DNA topology on mutp53-DNA recognition
Structure, function and evolution of glutathione transferases: implications for classification of non-mammalian members of an ancient enzyme superfamily.
Sheehan D, et al.
The Biochemical Journal, 360(1), 1-16 (2001)