由来生物
plant root (Panax ginseng)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CCC(C)(OC1OC(COC2OC(CO)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O)C3CCC4(C)C3C(O)CC5C6(C)CCC(OC7OC(CO)C(O)C(O)C7OC8OC(CO)C(O)C(O)C8O)C(C)(C)C6CCC45C
InChI
1S/C53H90O22/c1-23(2)10-9-14-53(8,75-47-43(67)39(63)37(61)29(72-47)22-68-45-41(65)36(60)28(21-56)69-45)24-11-16-52(7)33(24)25(57)18-31-50(5)15-13-32(49(3,4)30(50)12-17-51(31,52)6)73-48-44(40(64)35(59)27(20-55)71-48)74-46-42(66)38(62)34(58)26(19-54)70-46/h10,24-48,54-67H,9,11-22H2,1-8H3
InChI Key
JDCPEKQWFDWQLI-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G0902-5MG-PW:
G0902-5MG:
G0902-BULK:
G0902-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)