表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥56,300 |
500 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥201,000 |
この商品について
化学式:
C12H8F2O14Ba3
CAS番号:
分子量:
826.16
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
impurities
≤5% acetic acid
Quality Segment
SMILES string
OC(CC([O-])=O)(C(C([O-])=O)F)C([O-])=O.OC(CC([O-])=O)(C(C([O-])=O)F)C([O-])=O
InChI
1S/C6H7FO7.Ba.2H/c7-3(4(10)11)6(14,5(12)13)1-2(8)9;;;/h3,14H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;
InChI key
LHKWNDHJHASTSC-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-フルオロクエン酸 バリウム塩は、様々な実験でアストロサイトの抑制に使用されています。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| impurities ≤5% acetic acid | impurities - | impurities - | impurities - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
劇物
pdsc
F9634-25MG:4.548173197227E12 + F9634-500MG:4.548173197234E12 + F9634-100MG:4.54817319721E12
jan