¥46,500
おすすめの製品
由来生物
goat
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
保管条件
protect from light
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:320
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
特異性
Useful when trying to avoid background staining due to the presence of Fc receptors. Anti-Mouse IgG (Fab specific) F(ab′)2 fragment-FITC antibody recognizes Fab fragment of mouse IgG. No cross reaction is observed with the Fc fragment of mouse IgG. No reactivity is observed with human, horse or bovine serum. The antibody is purified by affinity isolation and conjugated with FITC in an alkaline reaction.
免疫原
アプリケーション
- flow cytometry for fluorescence-activated cell sorting (FACS) analysis
- immunofluorescence and confocal microscopy
- immunofluorescent HSP72 detection/immunocytochemistry experiments
生物化学的/生理学的作用
その他情報
物理的形状
調製ノート
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F8521-2ML:
F8521-.5ML:
F8521-VAR:
F8521-1ML:
F8521-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)