Merck
SAB4301135
Sigma-Aldrich
抗FLAGタグ ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗ddddk, 抗dykddddk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
all
濃度
1.4 mg/mL
テクニック
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
DYKDDDDK conjugated to KLH (synthetic peptide)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
このFLAGのエピトープは、8個のアミノ酸配列、AspTyrLysAspAspAspAspLysにより構成されています。融合タンパク質のイムノアフィニティ精製に有用です。
特異性
抗体は、形質導入されたFLAGタグを含むタンパク質を検出します。
免疫原
合成ペプチド:KLHと結合したDYKDDDDK
アプリケーション
ウサギで産生された抗FLAGタグ抗体は次のように使用されています:
  • ウェスタンブロッティング
  • 共免疫沈降法
  • 免疫蛍光法
本抗体が使用され成功している用途や関連の査読論文を以下に示します。
ウェスタンブロッティング(1論文)
特徴および利点
当社の抗体は安心して使用していただけます。抗体がお客様の用途において機能を発揮しなかった場合には、全額を返金するか、代替品を提供させていただきます。詳しくはこちらをご覧ください。
物理的形状
PBS、0.05% NaN3、50%グリセロール溶液(pH7.3)中のウサギIgG。
法的情報
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301135-100UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xuan Yang et al.
Cancer science, 110(7), 2133-2144 (2019-05-09)
Lymphoid-specific helicase (LSH) is overexpressed in tumor tissues and its overexpression is associated with poor prognosis in several cancers. However, the role and molecular mechanism of LSH in hepatocellular carcinoma (HCC) remains largely unknown. Herein, we report that LSH was
Yersinia YopJ negatively regulates IRF3-mediated antibacterial response through disruption of STING-mediated cytosolic DNA signaling
Cao Y, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1863(12), 3148-3159 (2016)
Fajiu Wang et al.
American journal of translational research, 11(11), 7166-7185 (2019-12-10)
Mechanism by which CCNB1 regulates the cell cycle progression and its prognostic function in non-squamous non-small cell lung cancer (NSCLC) are necessary to be further elucidated. Data retrieved from gene expression omnibus (GEO) and cancer genome atlas (TCGA) combined with
Huimin Zhao et al.
Plant physiology, 183(3), 1026-1034 (2020-04-25)
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) is the gold-standard method for detection of interactions between proteins and chromatin and is a powerful tool for identification of epigenetic modifications. Although ChIP protocols for plant species have been developed, many specific features of plants, especially
Jung-Ho Shin et al.
Nature communications, 7, 12612-12612 (2016-08-27)
Bacteria respond dynamically to the changes in zinc availability. Repression by the Bacillus subtilis transcription factor Zur requires Zn(II), which binds with negative cooperativity to two regulatory sites per dimer to form, sequentially, Zur2:Zn3 and Zur2:Zn4 forms of the repressor.