由来生物
human liver
品質水準
無菌性
0.2 μm filtered
タイプ
Type IV
アッセイ
≥95% (SDS-GE)
フォーム
liquid
分子量
H subunit ~21 kDa
L subunit ~19 kDa
~440 kDa (a shell of 24 protein subunits (apoferritin) and a core of Fe3+ ions)
包装
vial of 2 μg
濃度
10 μg/mL
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... FTH1(2495) , FTL(2512) , FTMT(94033)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
Jan Code
F6754-BULK:
F6754-5VL:
F6754-VAR:
F6754-1VL-PW:
F6754-1VL:
この製品を見ている人はこちらもチェック