The amount of iron in this product is not determined.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 vial | カートの在庫状況を確認する | ¥26,900 |
この商品について
Form:
liquid
Biological source:
human spleen
biological source
human spleen
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
type
Type V
form
liquid
packaging
vial of 2 μg
concentration
10 μg/mL in 0.15 M NaCl, 10 mM Tris, pH 8.0, containing 0.1% sodium azide
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... FTH1(2495), FTL(2512)
Application
Ferritin is an iron storage protein that plays a central role in iron metabolism, and may be elevated in inflammatory or malignant diseases. It has been used in studies as an indicator of body iron supply, but may prove inaccurate in in the presence of chronic inflammation.
Biochem/physiol Actions
あらゆる組織に偏在し、鉄代謝に重要な役割を果たす鉄貯蔵タンパク質です。特に脾臓, 肝臓, 腸管粘膜, 骨髄で細胞内鉄貯蔵庫として働き、鉄の解毒に寄与します。研究から、フェリチンへの鉄の取り込みがフェリチンHサブユニットに関連するフェロキシダーゼ活性と、フェリチンLサブユニットに関連する核形成中心により調節されることが示されています。フェリチンからの鉄の放出は、鉄依存性脂質過酸化に不可欠な役割を果たしており、in vivoでのフリーラジカル誘導性細胞損傷の原因であるとみられています。そのため、フェリチンは鉄との結合により抗酸化剤として作用します。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source human spleen | biological source horse spleen | biological source human liver | biological source rabbit |
| concentration 10 μg/mL in 0.15 M NaCl, 10 mM Tris, pH 8.0, containing 0.1% sodium azide | concentration 10 mg/mL in 0.15 M NaCl | concentration 10 μg/mL | concentration 0.5 mg/mL |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... FTH1(2495), FTL(2512) | Gene Information horse ... FTL(100051593) | Gene Information human ... FTH1(2495), FTL(2512), FTMT(94033) | Gene Information human ... FTL(2512) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
F6879-1VL: + F6879-5VL: + F6879-1VL-PW: + F6879-BULK: + F6879-VAR:
jan