分子量
antigen 110-120 kDa
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using trypsin-digested human and animal tissue sections
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:400 using an extract of FGFR-1 transfected cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FGFR1(2260)
詳細
特異性
Staining of the product is specifically inhibited with the FGFR-1 immunizing peptide. No reaction with human FGFR-2 and FGFR-3 is detected.
免疫原
アプリケーション
- immunoprecipitation
- immunofluorocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunoblotting
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
F5421-25UL:
F5421-VAR:
F5421-.2ML:
F5421-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)