Merck
F4641
Sigma-Aldrich
抗ヒトIgG3−FITC抗体、マウスモノクローナル マウス宿主抗体
clone HP-6050, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクロナール抗ヒトIgG3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.2 ML
¥95,600
¥95,600
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.2 ML
¥95,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥95,600
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
HP-6050, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
保管条件
protect from light
テクニック
dot immunobinding: 1:64
particle immunofluorescence: 1:8
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ヒトイムノグロブリンGは、4つのサブクラス、つまりそれぞれγ1、γ2、γ3、およびγ4と呼ばれるIgG1、IgG2、IgG3、およびIgG4からなります。この抗体の一次構造には、2本の重鎖の結合および重鎖と軽鎖の結合に関与するジスルフィド結合が含まれます。炎症促進性の抗体であるIgG3はウイルス感染の初期に見られ、エフェクター機能を誘導します。
特異性
本抗体は、ヒトIgG3に特異的であり、他のIgGサブクラスには反応しません。このクローンは、その特異性と反応性から、IUIS/WHOの研究によって幅広いアッセイプロトコールやテクニックへの応用が推奨されています。
アプリケーション
マウスで産生した抗ヒトIgG3モノクローナル抗体-FITCは、免疫組織化学および間接免疫蛍光法に使用されています。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 8.0, 1%非働化BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
保管および安定性
連続して使用する際は、2~8℃で最大1カ月保管します。
長期保存する場合、溶液は使用する一定分量に小分けして冷凍することができます。凍結融解の繰り返しは推奨されません。長期保存によりわずかに濁りが生じた場合は、使用前に遠心分離し、溶液を透明にしてください。
その他情報
最良の結果を得るためには、各ユーザーが滴定分析によって作業希釈度を決定することが推奨されます。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F4641-.2ML:
F4641-.5ML:
F4641-VAR:
F4641-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
IgG Subclasses and Allotypes: From Structure to Effector Functions
Gestur V, et al.
Frontiers in Immunology (2014)
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 96(1), 1-26 (2007)
Erdem Tüzün et al.
Acta neuropathologica, 118(6), 737-743 (2009-08-15)
We report the immunopathological analysis of the brain and tumor of two patients who died of anti-NMDAR-associated encephalitis, and of the tumor of nine patients who recovered. Findings included prominent microgliosis and deposits of IgG with rare inflammatory infiltrates in
Seroprevalence of human herpesvirus 6 in Andino Pune?os (Argentina)
Romagnoli, Pablo Alberto, et al.
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 669-672 (2000)
Evidence for antibody-mediated pathogenesis in anti-NMDAR
encephalitis associated with ovarian teratoma
Erdem Tuzun, et al.
Acta Neuropathologica, 118(6) (2009)
資料
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
二次抗体を選ぶ判断において考慮すべき主な因子をご説明します。動物種、サブクラス、アイソタイプ、標識などについてご確認ください。