アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C(NC(=O)CNC(=O)C1CCC(=O)N1)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C66H93N19O25/c1-31(2)53(85-49(91)29-73-55(99)35-16-19-47(89)75-35)64(108)83-42(26-46(68)88)61(105)82-43(27-52(96)97)62(106)81-41(25-45(67)87)60(104)78-37(18-21-51(94)95)57(101)77-36(17-20-50(92)93)56(100)72-28-48(90)76-39(23-33-11-6-4-7-12-33)58(102)80-40(24-34-13-8-5-9-14-34)59(103)84-44(30-86)63(107)74-32(3)54(98)79-38(65(109)110)15-10-22-71-66(69)70/h4-9,11-14,31-32,35-44,53,86H,10,15-30H2,1-3H3,(H2,67,87)(H2,68,88)(H,72,100)(H,73,99)(H,74,107)(H,75,89)(H,76,90)(H,77,101)(H,78,104)(H,79,98)(H,80,102)(H,81,106)(H,82,105)(H,83,108)(H,84,103)(H,85,91)(H,92,93)(H,94,95)(H,96,97)(H,109,110)(H4,69,70,71)
InChI Key
MYRIFIVQGRMHRF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... FGB(2244)
Amino Acid Sequence
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F3379-BULK:
F3379-PH:
F3379-1MG-PW:
F3379PROC:
F3379-PPG:
F3379-1MG:
F3379-250UG-PW:
F3379-VAR:
F3379-250UG:
試験成績書(COA)