アッセイ
≥96% (HPLC)
形状
powder
テクニック
ELISA: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(C)N)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C63H97N19O26/c1-29(2)19-37(57(102)73-32(6)53(98)76-35(15-17-48(91)92)55(100)70-24-43(85)68-23-42(84)69-25-46(88)82-51(30(3)4)61(106)77-36(62(107)108)13-10-18-67-63(65)66)79-58(103)38(20-33-11-8-7-9-12-33)80-59(104)39(21-49(93)94)75-45(87)27-71-54(99)34(14-16-47(89)90)74-44(86)26-72-56(101)41(28-83)81-60(105)40(22-50(95)96)78-52(97)31(5)64/h7-9,11-12,29-32,34-41,51,83H,10,13-28,64H2,1-6H3,(H,68,85)(H,69,84)(H,70,100)(H,71,99)(H,72,101)(H,73,102)(H,74,86)(H,75,87)(H,76,98)(H,77,106)(H,78,97)(H,79,103)(H,80,104)(H,81,105)(H,82,88)(H,89,90)(H,91,92)(H,93,94)(H,95,96)(H,107,108)(H4,65,66,67)
InChI Key
JWICNZAGYSIBAR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... FGA(2243)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F3254-250UG:
F3254-BULK:
F3254-5MG:
F3254-1MG-PW:
F3254-250UG-PW:
F3254-VAR:
F3254-1MG:
試験成績書(COA)