Merck
F3022
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗β-アクチン抗体–FITC標識 マウス宿主抗体
clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクロナール抗β-アクチン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.2 ML
¥63,000
¥63,000
単価¥90,000割引30%
出荷予定日2025年4月03日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.2 ML
¥63,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥63,000
単価¥90,000割引30%
出荷予定日2025年4月03日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AC-15, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 42 kDa
化学種の反応性
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
以下との反応禁止
Dictyostelium discoideum
テクニック
direct immunofluorescence: 1:250 using cultured human and chicken fibroblasts
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本抗体は、ニワトリ砂嚢超薄組織凍結切片の免疫染色において、濃密体、およびデスミンと膜結合濃密斑によって占有される濃密体に連続して繋がる経線チャンネルを標識化します。本抗体は、非筋細胞サンプルのコンタミネーションの痕跡がある場合や、胚組織が使用される場合を除いて、成体の心臓および骨格筋を染色しません。
Monoclonal Anti-b-Actin (mouse IgG1 isotype) is derived from the AC-15 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse. ACTB (actin beta) gene codes for β-actin. It is a cytoskeletal housekeeping protein. It is present in the cytoplasm. This gene is located on human chromosome 7p22.1. Actin is a eukaryotic protein. It belongs to the major cytoskeletal protein family.
免疫原
β-アクチンのN末端細胞質領域を若干改変したペプチド′(Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys)のKLH結合体。
アプリケーション
モノクローナルマウス抗-アクチンは、ラット肝臓タンパク質ライセートのウェスタンブロット解析における、ローディングコントロールとして使用されています。
モノクローナルマウス抗-アクチン抗体は、ラット脊髄後根神経節共培養から免疫沈降したタンパク質の、ウェスタンブロット解析におけるローディングコントロールとして使用されています。
Anti-β-Actin-FITC antibody, Mouse monoclonal has been used in:
  • western blotting
  • immunohistochemistry
  • flow cytometry
  • direct immunofluorescent staining
  • dual immuno-fluorescent staining
生物化学的/生理学的作用
β-Actin modulates cell growth, migration and the G-actin pool. Mutations in ACTB leads to pleiotropic developmental disorder.
Actins are majorly associated with cell motility. It is ubiquitously present in cytoplasm and involved in a myriad of cellular process including locomotion, secretion, cytoplasmic streaming, phagocytosis, and cytokinesis. It is expressed in mammals and birds and at least six isoforms have been identified.
Actins is a eukaryotic protein. It belongs to the major cytoskeletal protein family and majorly associated with cell motility. It is ubiquitously present in cytoplasm and involved in a myriad of cellular process including locomotion, secretion, cytoplasmic streaming, phagocytosis, and cytokinesis. It is expressed in mammals and birds and at least six isoforms have been identified.
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 1%BSA, 15 mMアジ化ナトリウム含有)。
その他情報
www.sigmaaldrich.com/actin掲載の抗アクチン抗体選択ガイドをご覧ください。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F3022-.5ML:
F3022-.2ML:
F3022-BULK:
F3022-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shuan Rao et al.
Genes & development, 31(20), 2099-2112 (2017-11-10)
Lung cancer is the leading cause of cancer deaths. Besides smoking, epidemiological studies have linked female sex hormones to lung cancer in women; however, the underlying mechanisms remain unclear. Here we report that the receptor activator of nuclear factor-kB (RANK)
Pericytes derived from adipose-derived stem cells protect against retinal vasculopathy
Mendel TA, et al.
Testing, 8(5), e65691-e65691 (2013)
Limin Cao et al.
International journal of molecular medicine, 45(5), 1616-1626 (2020-04-24)
[Su(var)3‑9, enhancer of zeste, Trithorax] domain‑​containing protein 7 (SETD7) is a protein lysine methyltransferase that methylates both histone H3K4 and non‑histone proteins, such as transcription factors. The methylation on proteins alters their activity and affects a series of biological processes. Recent studies
CD9 regulates transcription factor GCM1 and ERVWE1 expression through the cAMP/protein kinase A signaling pathway
Muroi Y, et al.
Reproduction (Cambridge, England), 138(6), 945-951 (2009)
Shuan Rao et al.
Nature communications, 5, 3056-3056 (2014-01-22)
Autophagy is a mechanism by which starving cells can control their energy requirements and metabolic states, thus facilitating the survival of cells in stressful environments, in particular in the pathogenesis of cancer. Here we report that tissue-specific inactivation of Atg5