Merck
F1884
Supelco
(±)-Fenfluramine hydrochloride solution
drug standard, 1.0 mg/mL in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
drug standard
アッセイ
≥98%
濃度
1.0 mg/mL in methanol
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCNC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup