アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
色
white to off-white
溶解性
H2O: soluble
オーガナイザー
Lundbeck
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].OCCN1CCN(CC\C=C2\c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
InChI
1S/C23H25F3N2OS.2ClH/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2;2*1H/b18-5-;;
InChI Key
IOVDQEIIMOZNNA-MHKBYHAFSA-N
遺伝子情報
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F114-500MG:
F114-BULK:
F114-VAR:
F114-100MG:
試験成績書(COA)