スキップする
C5976
CL 316,243 水和物
≥98% (HPLC), powder, β3 adrenoceptor agonist
別名:
5-[(2R)-2-[[(2R)-2-(3-クロロフェニル)-2-ヒドロキシエチル]アミノ]プロピル]-1,3-ベンゾジオキソール-2,2-ジカルボン酸二ナトリウム 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥65,500
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥179,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C20H18ClNNa2O7 · xH2O
CAS番号:
分子量:
465.79 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥65,500
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
CL 316,243 水和物, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
originator
Wyeth
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].[Na+].C[C@H](Cc1ccc2OC(Oc2c1)(C([O-])=O)C([O-])=O)NC[C@H](O)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C20H20ClNO7.2Na.H2O/c1-11(22-10-15(23)13-3-2-4-14(21)9-13)7-12-5-6-16-17(8-12)29-20(28-16,18(24)25)19(26)27;;;/h2-6,8-9,11,15,22-23H,7,10H2,1H3,(H,24,25)(H,26,27);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t11-,15+;;;/m1.../s1
InChI key
BFEWLXURNRQQLY-BELDDISZSA-L
Gene Information
human ... ADRB3(155)
Application
CL 316,243水和物は、下記の用途で使用されています:
  • マウスに注射し、哺乳類major facilitator superfamily domain-containing protein(Mfsd2a)の発現に及ぼす影響を調べるためのβ-作動薬として
  • マウスの褐色、ベージュおよび白色脂肪組織の代謝活性を調べるため、アドレナリン作動性反応を刺激するアドレナリン作動薬として
  • マウスに注射してin vivoで脂肪分解を誘発するβ3-アドレナリン作動薬として
Biochem/physiol Actions
β3 アドレナリンレセプタ-アゴニストで、抗肥満薬です。
β アドレナリン受容体は、心臓、脂肪組織、結腸などの多くの組織で発現しています。これはさまざまな生物機能と関連しています。 β アドレナリン受容体は、2型糖尿病、心不全、悪液質、肥満、代謝障害ならびに膀胱、結腸および悪性腫瘍の増殖に関連する問題を治療する目的にかないます。うつ病および不安も、βアドレナリン受容体を介して治療することができます。CL 316,243は、βアドレナリン受容体を介して抗糖尿病作用を示すことが知られています。これは脂肪分解を強く刺激します。これはまた、食欲の中枢性制御に重要な視床下部の神経細胞のβ3-アドレナリン受容体を活性化します。
Features and Benefits
この化合物はワイス社によって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のβ-Adrenoceptors(βアドレナリン受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物は神経科学研究向けの注目製品です。さらに特徴がある神経科学製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の領域の研究用の生物活性低分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
B169PZ0136T1330
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 18 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Wyeth
originator
-
originator
-
originator
Boehringer Ingelheim
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. What are the best storage conditions for item C5976 upon receipt? Also, what solvent is ideal for preparing stock solutions, and how should stock solutions be stored?
    1 回答
    1. The product should be stored at room temperature upon receipt. It is soluble in water at a concentration greater than 10 mg/ml. However, stock solutions should be stored at -20°C.
      役に立ちましたか?
  2. What temperature to store once mixed with H2O?
    1 回答
    1. Solutions should be prepared fresh and used the same day. Other sources suggest the solution may be stable when stored in tightly sealed aliquots at -20°C for up to 1 month. This information has not been validated.