Merck
EP6133928004
Reference Filter Set
for Eppendorf BioPhotometer® D30
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104925
NACRES:
NB.24
製品EP6133928004は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
for Eppendorf BioPhotometer® D30
メーカー/製品名
Eppendorf® 6133928004 (Global)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Contains 6 filters (1 blank filter, 2 filters for checking UV/Vis wavelenght systematic error and precision, 3 filters for photometric verification)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf BioPhotometer is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)