Merck
Z188018
Sigma-Aldrich
Disposable UV-grade methacrylate cuvettes
Disposable UV-grade methacrylate cuvettes
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
capacity 4.5 mL, pathlength 10 mm, macro, clear wall
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥23,800
¥23,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥23,800
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
SB.32
¥23,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
物質
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
包装
pkg of 500 ea
スペクトル範囲の測定範囲
285-800 nm
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
L × W × H
12.7 mm × 12.7 mm × 45 mm
キャパシティ
4.5 mL
パス長
10 mm
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Economical UV-grade methacrylate disposable cuvettes. Select either grooved non-optical walls for better grip or four-sided clear walls. All cells have a 10 mm pathlength and are supplied without stoppers.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. Roberts Creek, BC
    • 1件のレビュー
    • 0件の投票
    星3/5個です。
    Decent but some are scratched
    Most of the cuvettes are great and working well, but we have found that maybe 1 in 10 are scratched and unusable straight from the box.
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?
    1. Sigma-Aldrich Corporationからの回答:
      Thank you for your review. We are sorry to hear that you are facing issues with the quality of some of your cuvettes. We have raised the issue with product management, and would also encourage customers to call or email us for additional support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a "Report Product Issues" form.