12809-U
金属性充填 GCカラム (一般型)
phase 23% SP®-1700, matrix 80/100 Chromosorb P AW support, L × O.D. × I.D. 30.0 ft (9.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
別名:
GC column, Chromosorb P w/SP1700
サイズを選択してください
¥97,100
サイズを選択してください
About This Item
¥97,100
おすすめの製品
物質
stainless steel column
品質水準
パラメーター
0-110 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
30.0 ft (9.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
80/100 Chromosorb P AW support
マトリックス活性基
23% SP®-1700 phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with General Configuration
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
12809-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ