製品EP022491547は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
colorless
orange
polypropylene
無菌性
non-sterile
包装
pack of 960 ea (10 trays × 96 ea)
メーカー/製品名
Eppendorf® 022491547
L
55 mm
容量
20-300 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
epT.I.P.S.® Reloads, Eppendorf Quality, 20 – 300 µL, 55 mm, orange, colorless tips, 960 tips (10 trays × 96 tips). Replaces order no. 0030073444.
- Reduced waste as compared with disposable racks
- The refill trays can be autoclaved up to 121 °C, in packaging and without foil, for subsequent use
- The refill system, depending on tip size, is packaged as either dual-sided or in stack form
- Available in purity grades of Eppendorf Quality and PCR clean
- Color-coded trays for simple volume and pipette identification
特徴および利点
- Reduced waste as compared with disposable racks
- The refill trays can be autoclaved up to 121 °C, in packaging and without foil, for subsequent use
- The refill system, depending on tip size, is packaged as either dual-sided or in stack form
- Available in purity grades of Eppendorf Quality and PCR clean
- Color-coded trays for simple volume and pipette identification
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)