Merck
HS15989M
Premium slide box
25 place, foam lining, blue plastic
別名:
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥3,320
¥3,320
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥3,320
About This Item
UNSPSCコード:
41123302
NACRES:
NB.17
¥3,320
Check Cart for Availability
物質
blue plastic
nickel closure
特徴
Holds 25 x slides 76x26 mm
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS15989M
L × W × H
141 × 88 × 35 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides (100 (50 back to back) x 75 mm and 1 x 3").
  • Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • Durable ABS plastic boxes are available with cork lining only
  • Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • Feature thumb-latch lock mechanism
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)