Merck
Z562173
Platinum evaporating dish
capacity 50 mL
別名:
蒸発皿
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥339,200
¥339,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥339,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
¥339,200
Check Cart for Availability
物質
circles
platinum
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Birmingham metals BD6
H × W
26 mm × 57.5 mm
キャパシティ
50 mL
ディッシュ径× H
57.5 mm × 26 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
白金製実験器具は、酢酸、塩酸、フッ化水素酸、ヨウ化水素酸、硝酸、セレン酸、硫酸などの酸、および高温での酸化に優れた耐性を備えています。 白金製の皿は、適切な溶媒中で煮沸して洗浄できます。表面との合金を作った物質を除去するために、アルミナ粉末で磨きます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Platinum combustion boat capacity 12 mL, with handle
Z685429
Platinum combustion boat
Platinum crucible lid fits 50 mL crucible
Z562122
Platinum crucible lid
白金るつぼ standard, capacity 30 mL
Z562092
白金るつぼ
白金るつぼ standard, capacity 25 mL
Z562076
白金るつぼ