Merck
EP0030128877
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
semi-skirted, with barcode, def. color (wells colorless), pkg of 300 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
製品EP0030128877は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
skirt (Semi skirted)
包装
pkg of 300 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030128877
テクニック
PCR: suitable
サイズ
96 wells
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Choose Eppendorf twin.tec PCR plates for confidence in every PCR assay. twin.tec plates offer purity, rigidity, color, and other simple, smart features can make your daily life a lot easier. The rigid polycarbonate frame works well in automation and high-throughput processes, and the different colors mean you can quickly organize the different steps of your workflow.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)