Merck
Z374911
PCRマルチウェルプレート
size 384 wells, polypropylene, skirt, non-sterile
別名:
384ウェルPCR用プレート, 384ウェルPCR用マイクロプレート, 384ウェルマイクロタイタープレート, 384マルチウェルPCRプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NB.22
物質
colorless polypropylene
polypropylene
無菌性
non-sterile
non-sterile
特徴
skirt
包装
case of 50 ea
メーカー/製品名
Sorenson 39620
テクニック
PCR: suitable
サイズ
384 wells
ウェル容積
40 μL
ウェル有効容積
25 μL
適合性
suitable for (PCR, RT-PCR or DNA purification applications)
アプリケーション
agriculture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
384ウェルのPCRプレートはスカート付きで、自動化システムに適合します。ウェルにはリムが付いており、シーリングフィルムとしっかり密着できるため、蒸発が抑制されます。1ウェルあたりの容量は40 μLであり、作業容量は25 μLです。
硬い上端プレート(製品に添付)はプレートの変形を抑えてPCRサーマルサイクラーへ的確にフィットさせ、ミクロマット/キャップストリップと共に漏れの無いシールを実現してくれます。それぞれのウェルの最大容量は200 μLです。
特徴および利点
  • バージンポリプロピレン
  • オートクレーブ完全対応
  • 保証付DNase(RNaseフリー)
  • ウェルの壁は薄く作られていますから短時間で温度平衡に達してサイクル時間が短縮されます
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Reverse transcription (RT) is the process of converting RNA to cDNA using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Perform reverse transcription (RT) using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs. Use total RNA or a gene-specific approach so that only the RNA of interest is converted to cDNA.
Standard qPCR protocol with up to four detection probes at specified concentrations, simplifying reaction setup with LuminoCt ReadyMix.
すべて表示