スキップする
MSGVS2210
Multiscreen® 96ウェルプレート、親水性PVDFメンブレン
pore size 0.22 μm, sterile
別名:
96 ウェルプレート
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Material:
Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells
Pore size:
0.22 μm pore size
Sterility:
sterile
Binding type:
low binding surface
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
material
Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells
description
Sterile, clear 96-well filter plate with 0.22 um pore size Hydrophilic PVDF membrane for Receptor/Ligand Binding Assays, Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays & Bead-based Assays.
sterility
sterile
usage
Automated
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 10 plates
manufacturer/tradename
MultiScreen®
technique(s)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase precipitation), bead-based assay: suitable, ligand binding assay: suitable, low protein binding filtration: suitable, receptor binding assay: suitable
H
14.4 mm
L
127.8 mm
W
85.5 mm
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
application(s)
sample preparation
binding type
low binding surface
compatibility
centrifuge & manifold
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
MultiScreen®プレートは先端的創薬やライフサイエンス研究のための信頼性の高いツールです。マルチスクリーンHTS 96ウェルろ過プレートを用いると、サンプルをろ過した後、同じプレート内で細胞増殖からシンチレーション計測まで、すべての手順を実施できます。
Application
MultiScreen® HTS GVフィルタープレート、0.22 μm、透明、無菌は、以下の用途に使用されています:
  • PEGと塩化亜鉛の混合沈殿による抗体精製のためのハイスループット溶解度および再溶解スクリーニング[1]
  • 過酸化水素測定のためのProchlorococcus培養物のろ過
  • 抽出サンプルの分光分析のためのろ過[2]
Features and Benefits
  • HTSフィルタプレートは、自動ワークステーションでのハイスループット使用のために特別に開発されました。
  • 側壁が硬いため取扱い性が改善され、バーコード表示に十分な表面積があります。
  • ウェルはインキュベーションクロストークを防ぐために個別に密封され、アンダードレインを取り外してフィルターにアクセスできます。
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
MSBVS1210MAGVS2210MSBVN12
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
material
Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, clear acrylic plate
material
Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, polystyrene
material
Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells
material
Durapore PVDF membrane, clear polystyrene plate, flat bottom wells
pore size
0.22 μm pore size
pore size
1.2 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
1.2 μm pore size
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
well maximum volume
300 μL
well maximum volume
300 μL
well maximum volume
300 μL
well maximum volume
300 μL